Learn More
Vilber Lourmat™ Cabina UV sin lámpara
Código de producto. 11786628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1Each
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11786628 1Each 1 PCS
1 options
Código de producto. 11786628 Proveedor Vilber Lourmat™ N.º de proveedor 411000601
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
La cabina UV, amplia y robusta, cuenta con una cortina de luz, una pantalla central con protector UV antirreflectante y 2 receptáculos para lámpara de 6 W.
  • Sala portátil UV de 12 W
  • Para placa de 1 ccm de 20 x 20 cm
  • Tubos UV de 2 x 6 W
  • Cortina de luz, pantalla central con protector UV antirreflectante y 2 receptáculos para lámpara de 6 W
Especificaciones
Tipo de producto Cabina UV
Cantidad 1Each