Learn More
Cole-Parmer™ Medidor de luz UV-A/B
Código de producto. 12899782 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de onda:
De 280 a 400 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de onda Tamaño de la unidad
12899782 De 280 a 400 nm cada uno
1 options
Código de producto. 12899782 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5051300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mida la luz UV (ultravioleta) perjudicial.
  • Realice estudios de degradación UV para aplicaciones farmacéuticas, cosméticas, semiconductoras, de impresión y forenses, entre otras.
  • La intensidad de iluminación UV aparece en la gran pantalla retroiluminada en ìW o mW/cm², mientras que la pequeña pantalla inferior muestra simultáneamente los datos mínimos, máximos, medios y registrados.
  • Hasta 20 puntos de datos pueden registrarse automáticamente a diferentes intervalos.
  • El modelo UV-A/B mide la onda larga y media UV-A/B para aplicaciones forenses, cromatográficas, de electroforesis y dermatológicas.
Especificaciones
Exactitud ± 4 % ± 1 dígito (a 23 ± 5 °C)
Altura (métrico) 15,2 cm
Longitud (imperial) 3,81 cm (1 1/2 in)
Longitud (métrico) 3,8 cm
Resolución Intensidad (mW/cm2):40
Longitud de onda De 280 a 400 nm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5,1 cm
Pantalla LCD retroiluminada