Learn More
BIOTIX™ uTIP™ Puntas de pipeta universales de baja retención no estériles, estándar
Descripción
Certifications
ISO 9001
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 250 μL, en rack |
| Volumen (métrico) | 250 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Verde |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Modelo | Universal |
| Longitud (métrico) | 59.54 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Mostrar más |