Learn More
Cole-Parmer™ Medidor de utilidad económico
Código de producto. 11739829 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de presión:
De 0 a 100 psi
De 0 a 15 psi
De 0 a 160 psi
De 0 a 30 psi
De 0 a 300 psi
De 0 a 60 psi
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de presión unitSize
11739829 De 0 a 15 psi cada uno
11759829 De 0 a 60 psi cada uno
11749829 De 0 a 30 psi 1 PCS
11769829 De 0 a 100 psi cada uno
11779829 De 0 a 160 psi cada uno
11799829 De 0 a 300 psi cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11739829 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 6835518
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El medidor de utilidad económica es un medidor de alta calidad y bajo costo diseñado para procesos industriales.
  • Los medidores de servicios públicos están diseñados para reemplazar medidores digitales o comerciales más costosos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad CE
Para utilizar con (aplicación) Indicadores de alta calidad y bajo coste diseñados para procesos industriales
Tamaño del conector (imperial) 0,1 in NPT(M), Inferior
Tamaño del conector (métrico) 3,17 mm NPT(M), inferior
Exactitud 3-2-3 % a escala completa
Tipo de pantalla Analógico
Intervalo de presión De 0 a 15 psi
Tipo de producto Manómetro de uso general