Learn More
Skytec Guantes de nitrilo Utah
Description
- Cómodo con una sensación de «segunda piel»
- Alta resistencia a la penetración y las proyecciones de muchos productos químicos.
- Acabado texturizado en las yemas de los dedos para mejorar el agarre y el tacto
- Sin polvo, no estéril
- AQL 1,5
- Aprobado para la manipulación de alimentos
- Sin látex: ideal para personas con sensibilidad al látex de tipo I
- Cumple con la norma EN455 (todas las partes), ASTM D6319-10 y D6124-06
- Cumple con los requisitos de los dispositivos médicos (MDD 93/42/EEC)
- Grosor: 0,10 mm (5 g)
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN374 |
| Chlorinated | Sí |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria, Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Show More |