Learn More
USP7-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16477146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477146 100 mg 100 miligramos
16473177 50 mg 50 miligramos
16439687 5 mg 5 miligramos
16407158 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16709
MedChemExpress USP7-IN-1 is a selective and reversible inhibitor of ubiquitin-specific protease 7 (USP7), with an IC50 of 77 μM, and can be used for the research of cancer.
USP7-IN-1 is a selective and reversible inhibitor of ubiquitin-specific protease 7 (USP7), with an IC50 of 77 μM, and can be used for the research of cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material USP7-IN-1
Forma física Solid
CAS 1381291-36-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24ClN3O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (93.92 mM)
SMILES O=C1N(CC2(O)CCN(C(CCC3=CC=CC=C3)=O)CC2)C=NC4=C1C=CC(Cl)=C4
Peso molecular (g/mol) 425.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.91
Porcentaje de pureza 98.92%