missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ USP40 Monoclonal Antibody (OTI2C5)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15996804
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15996804 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15996804 missing translation for 'mfr' Invitrogen™ missing translation for 'supplierNo' MA527218

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

USP40 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

May be catalytically inactive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USP40
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica USP40
N.º de referencia del gen Q9NVE5
Alias de gen B230215L03Rik; C730029K03; deubiquitinating enzyme 40; LRRGT00071; Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 40; ubiquitin specific peptidase 40; ubiquitin specific protease 40; ubiquitin thioesterase 40; ubiquitin thiolesterase 40; ubiquitin-specific-processing protease 40; USP40
Símbolos de los genes USP40
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 767-912 of USP40 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55230
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.