missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ USP35 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15566732
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15566732 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15566732 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA544966

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: MEAISKDNIL YLQEQEKEAR SRAAYISALP TSPHWGRGFD EDKDEDEGSP Sequence homology: Cow: 83%; Dog: 100%; Goat: 100%; Horse: 82%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Yeast: 82%.

p73 protein is a member of the p53 family of proteins. The tumor-suppressor protein p53 exhibits sequence specific DNA-binding, directly interacts with various cellular and viral proteins, and induces cell cycle arrest in response to DNA damage. In response to signals generated by a variety of genotoxic stresses, e.g, UV irradiation or DNA damage, p53 is expressed and undergoes post-translational modification that results in its accumulation in the nucleus. Activation of p53 leads to cell cycle arrest and in some cases to apoptosis, resulting in the inability of genetically damaged cells to proliferate. Thus, the p53-dependent pathways help to maintain genomic stability by eliminating damaged cells. The accumulation of high levels of p53 is a potential marker for malignancy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno USP35
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica USP35
N.º de referencia del gen Q9P2H5
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 35; Gm1088; Gm493; KIAA1372; LOW QUALITY PROTEIN: ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 35; RGD1565984; Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 35; ubiquitin specific peptidase 35; ubiquitin specific protease 35; ubiquitin thioesterase 35; ubiquitin thiolesterase 35; ubiquitin-specific-processing protease 35; USP34; USP35
Símbolos de los genes USP35
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human USP35 (aa 951-1000).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57558
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.