Learn More
Estándar de carbono orgánico total (TOC) de Rw de agua para uso con reactivos USP, para analizadores Sievers 900/M9, Reagecon
Código de producto. 14802171 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
40 mL
Tamaño de la unidad:
35 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
14802171 40 mL 35 ml
1 options
Código de producto. 14802171 Proveedor Reagecon N.º de proveedor RTOCW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.15€
    72.73€ / 35 ml
    Ahorro 12.42€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Especificación y pureza extremadamente altas, producido a partir de agua preparada mediante un proceso especial exclusivo
  • Se presentan en viales fabricados, limpios y lixiviados, mediante un proceso especial exclusivo específico del producto
Información de órdenes
El artículo debe solicitarse y enviarse por separado mediante envío en cadena de frío
Especificaciones
Envase Vial de vidrio TOC con septos y tapón
Forma física Líquido
Técnica Análisis del TOC
Para utilizar con (equipo) Analizadores Sievers 900/M9
Tipo Estándar TOC
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 40 mL