Learn More
USP impurezas de metales preciosos B (con OS), SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15246336 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15246336 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 15246336 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor USPTXM3
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ir100 mg/kg
Os100 mg/kg
Pd100 mg/kg
Pt100 mg/kg
Rh100 mg/kg
Ru100 mg/kg
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metal Impurities B (with Os)
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Solvent or Matrix 15% HCl
Cantidad 125 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 mg/kg
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio