Learn More
Ácido Sódico Úsnico, TRC
Código de producto. 30454087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30454087 10 g
30452002 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30454087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU85015010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34769-44-3
Fórmula molecular C18 H15 O7 . Na
Peso molecular (g/mol) 366.3
Sinónimo 1,3(2H,9bH)-Dibenzofurandione, 2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-, sodium salt (1:1), 1,3(2H,9bH)-Dibenzofurandione, 2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-, monosodium salt (9CI), Usnic acid, sodium deriv. (6CI), Binan, Sodium usnate, Usnic acid sodium salt
Nombre IUPAC sodio; 2,6-diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetil-3-oxodibenzofurano-1-olato
SMILES [Na+].CC(=O)C1=C([O-])C2(C)C(=CC1=O)Oc3c(C(=O)C)c(O)c(C)c(O)c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Usnic Acid Sodium Salt
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16O7.Na/c1-6-14(22)12(8(3)20)16-13(15(6)23)18(4)10(25-16)5-9(21)11(7(2)19)17(18)24;/h5,22-24H,1-4H3;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.0715