Learn More
Ácido (+)-úsnico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443108 5 g 5 g
15453108 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56612.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7562-61-0 | C18H16O7 | 344.32 g/mol
It is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua. Soluble en acetona, etanol, cloroformo y furfural.
Notas
Almacenar a 4 °C. Reactivo con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7562-61-0
Fórmula molecular C18H16O7
Peso molecular (g/mol) 344.32
Número MDL MFCD00016878,MFCD00065294
Clave InChI CUCUKLJLRRAKFN-KKIBXBACSA-N
Sinónimo +-usnic acid, d-usninic acid, r-usnic acid, r-2,6-diacetyl-3,7,9-trihydroxy-8,9b-dimethyl-9bh-dibenzofuran-1-one, +-usnic acid from usnea dasypoga, --usnic acid, 9br-2,6-diacetyl-3,7,9-trihydroxy-8,9b-dimethyldibenzo b,d furan-1 9bh-one, r-+-usnic acid, unii-0w584pfj77 component, 9br-2,6-diacetyl-3,7,9-trihydroxy-8,9b-dimethyl-1-dibenzofuranone
PubChem CID 478125
ChEBI CHEBI:38320
Nombre IUPAC (9bR)-2,6-diacetil-3,7,9-trihidroxi-8,9b-dimetildibenzofuran-1-ona
SMILES CC(=O)C1C(=O)C=C2OC3=C(C(C)=O)C(O)=C(C)C(O)=C3[C@]2(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Usnic acid
Punto de fusión 201°C to 203°C
Cantidad 5 g
Beilstein 96698
Información de solubilidad Partly soluble in water. Soluble in acetone,ethanol,chloroform and furfural.
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.32
Porcentaje de pureza 98%