Learn More
USL311, MedChemExpress
Código de producto. 16494798
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494798 10 mg 10 miligramos
16457547 5 mg 5 miligramos
16451067 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494798 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114244
MedChemExpress USL311 is a selective CXCR4 antagonist, with anti-tumor activity. USL311 prevents the binding of stromal-cell derived factor-1 (SDF-1 or CXCL12) to CXCR4.
USL311 is a selective CXCR4 antagonist, with anti-tumor activity. USL311 prevents the binding of stromal-cell derived factor-1 (SDF-1 or CXCL12) to CXCR4.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material USL311
CAS 1373268-67-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H34N6O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 18.57 mg/mL (43.95 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=NC(N2CCN(C3CCN(C(C)C)CC3)CCC2)=CC=C1)NC4=CC=NC=C4
Peso molecular (g/mol) 422.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.57
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death