Descripción
- El USB dongle WD USB amplía el RCT básico con capacidades de comunicación inalámbrica simplemente conectándolo, creando la base para aplicaciones modernas de laboratorio conectado.
- Permite la conectividad inalámbrica a los IKA sensores inalámbricos Pt.Wireless y ETS-D7, así como a la IKA App.
- Permite capturar valores de temperatura y pH de forma inalámbrica y mostrarse en tiempo real.
- En combinación con IKA labworldsoft™, los valores medidos pueden documentarse digitalmente.
- Soporta comunicación inalámbrica dispositivo a dispositivo.
- Simplemente enchufa, conecta inalámbrico y amplía la funcionalidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | USB Dongle |
| Tipo de conexión | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | IKA RCT Basic 0025008259, RCT Basic Anodized 0020133785 |
| Interfaz | USB-C, Bluetooth |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 38.5 x 18 x 10 mm |
| Tensión | 5 V |