Learn More
Code Corporation™ USB a Micro USB 3 pies Cable para lector de códigos de barras
Código de producto. 17923872 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
ESTACIÓN DE CARGA INDUCTIVA CR2700 (151789)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17923872 ESTACIÓN DE CARGA INDUCTIVA CR2700 (151789) cada uno
1 options
Código de producto. 17923872 Proveedor Code Corporation™ N.º de proveedor 176506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.75€
    25.24€ / paquete de 1
    Ahorro 1.51€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Utilice este tramo recto de 3 pies USB cable para hacer un USB a Micro USB conexión.
  • Gris oscuro, 3 pies
  • Terminación del lector: Micro USB
  • Terminación del host: USB Tipo A
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) ESTACIÓN DE CARGA INDUCTIVA CR2700 (151789)
Longitud (imperial) 3 ft.
Tipo de recogida
Alternate Part Number CRA-C34-C286