Learn More
Kit de interfaz de dispositivo USB, para balanzas portátiles de precisión OHAUS™ Scout STX y SKX
Tienda Ohaus ProductosDescripción
Requisitos del sistema
- PC con Windows 98™, Windows 98SE™, Windows ME™, Windows, Windows XP™ o 2000™ Windows 7™
- Ser compatible con iMac la versión 10.7
- Puerto disponible USB
Especificaciones
Especificaciones
| Idiomas | Chino, inglés (EE.UU.), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués (BR), ruso, español (MX), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish (MX) |
| Línea de productos | Cables y kits de interfaz |