Learn More
Testo™ Cable de conexión USB
Código de producto. 10084333
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Registradores de datos: 330-1,330-2 LL, 335
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10084333 Registradores de datos: 330-1,330-2 LL, 335 cada uno
1 options
Código de producto. 10084333 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0449 0047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.47€
    33.61€ / paquete de 1
    Ahorro 10.86€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Conecte el instrumento habilitado al PC a través de un puerto USB estándar con este cable. El cable de conexión USB Testo™ conecta el mini USB al USB estándar.
  • Conexión USB A a Mini B
  • Para uso con registradores de datos Testo 330-1,330-2 LL y 335
  • Cable de conexión estéreo de 1,82 m
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Registradores de datos: 330-1,330-2 LL, 335