Learn More
WTW™ Adaptador USB para medidores WTW™
Código de producto. 11881603
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Instrumentos de laboratorio (excepto OxiCa™ OC 100/110)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11881603 Instrumentos de laboratorio (excepto OxiCa™ OC 100/110) cada uno
1 options
Código de producto. 11881603 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 902881
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Se utilizan los adaptadores USB ADA USB/Ser y ADA USB para conectar dispositivos con interfaz RS 232
WTW ofrece soluciones de adaptadores para el suministro de energía móvil, la transferencia de datos de sistemas antiguos, así como para la conexión de electrodos de pH convencionales a sistemas digitales. Los adaptadores USB ADA USB/Ser y ADA USB se utilizan para conectar dispositivos con interfaz RS 232 a PC y portátiles con interfaces USB, especialmente todos los medidores de laboratorio y portátiles con conector RS232 (medidores portátiles 3xxi, medidores de sobremesa inoLab™ Level 2, 730, medidores de campo 197i, 1970i).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Adaptador USB
Para utilizar con (equipo) Instrumentos de laboratorio (excepto OxiCa™ OC 100/110)