missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Interferentes ICS ICP-MS de la EPA de EE. UU. Mezcla A 2: Mo, Ti a 10 μg/mL en H2O , tr. HF, VHG™
Descripción
Interferentes ICS ICP-MS de la EPA de EE. UU. Mezcla A 2: Mo, Ti a 10 μg/mL en H2O , tr. HF
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Molybdenum/Titanium |
| CAS | 7439-98-7, 7440-32-6 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Molybdenum/Titanium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HF |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Molybdenum 10 μg/mL/Titanium 10 μg/mL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?