Learn More
Ursonic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16499228
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499228 10 mg 10 miligramos
16431648 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16499228 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1486
MedChemExpress Ursolic acid, a naturally occurring triterpenoid, induces the apoptosis of human cancer cells through multiple signaling pathways.
Ursolic acid, a naturally occurring triterpenoid, induces the apoptosis of human cancer cells through multiple signaling pathways.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ursonic acid
CAS 6246-46-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H46O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-Ketoursolic acid
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (109.97 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 1 mg/mL (2.20 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC1(C)C(CC[C@]2(C)[C@@]3([H])CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@](C(O)=O)5CC[C@](C)4[C@@](C)3CC[C@@]12[H])=O
Peso molecular (g/mol) 454.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.68
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death