Learn More
Ácido ursólico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10267740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10267740 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
11985091 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10267740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 290182500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-52-1 | C30H48O3 | 456.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-52-1
Fórmula molecular C30H48O3
Peso molecular (g/mol) 456.71
Número MDL MFCD00009621
Clave InChI WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Sinónimo 3beta-Hydroxyurs-12-en-28-oic acid
PubChem CID 129316832
Nombre IUPAC ácido (4aS,6aS,6aS,6bR,8aS,12aR,14bR)-10-hidroxi-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptametil-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahidro-1H-picen-4a-carboxílico
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ursolic acid
Punto de fusión 283.0°C to 285.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Beilstein 10,202
Índice Merck 15,10075
Condición de rotación específica + 59.00 (20.00°C c=0.3,pyridine)
Rotación específica + 59.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 2% alcoholic naoh,soluble in hot glacial acetic acid,moderately soluble in acetone,slightly soluble in alcohol,ether,chloroform and,carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.7
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino o agujas