Especificaciones
| CAS | 128-13-2 |
| Punto de fusión | 203 °C a 204 °C (literatura) |
| Fórmula molecular | C24H40O4 |
| Número MDL | MFCD00003680 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid |
| Información de solubilidad | Soluble en etanol (50mg/mL, claro a ligeramente nebuloso). |
| Clave InChI | RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N |
| SMILES | [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | ácido (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ursodeoxycholic Acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Ursodeoxycholic Acid