Learn More
Ácido ursodesoxicólico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434487 1 g 1 g
11444487 5 g 5 g
11454487 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20490.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
A secondary bile acid
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-13-2
Fórmula molecular C24H40O4
Peso molecular (g/mol) 392.58
Número MDL MFCD00003680
Clave InChI RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Sinónimo ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
PubChem CID 31401
ChEBI CHEBI:9907
Nombre IUPAC ácido (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ursodeoxycholic acid
Punto de fusión 201°C to 204°C
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,9889
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.56
Porcentaje de pureza 99%