Learn More
Ácido ursodesoxicólico, 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11459721 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459721 25 g 25 g
11449721 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459721 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215825225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.00€
    529.20€ / 25 g
    Ahorro 26.80€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 128-13-2
Fórmula molecular C24H40O4
Peso molecular (g/mol) 392.58
Número MDL MFCD00003680
Clave InChI RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Sinónimo ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
PubChem CID 31401
ChEBI CHEBI:9907
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ursodeoxycholic Acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC ácido (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.6
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ursodeoxycholic Acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ursodeoxycholic Acid