Learn More
Ácido ursodesoxicólico, 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11449721 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449721 5 g -
11459721 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449721 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215825205
CAS 128-13-2
Fórmula molecular C24H40O4
Peso molecular (g/mol) 392.58
Número MDL MFCD00003680
Clave InChI RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Sinónimo ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
PubChem CID 31401
ChEBI CHEBI:9907
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ursodeoxycholic Acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC Ácido (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4S,5aS,7R,9aS,9bS,11aR)-4,7-dihidroxi-9a,11a-dimetil-hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-1-il]pentanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.6
Forma física Solid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Politique de confidentialité.