Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido ursodesoxicólico, 99 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ursodeoxycholic acid |
| Punto de fusión | De 200 °C a 206 °C |
| Color | Incolora |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Índice Merck | 15, 10074 |
| Condición de rotación específica | + 60.00 (20.00 °C c = 2, C2H5OH) |
| Rotación específica | De + 58° a + 62° (20 °C, 589 nm) (c = 2, etanol) |
| Mostrar más |