Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido ursodesoxicólico, 99 %
Código de producto. 10052660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10052660 1 g Frasco de vidrio 1 g
10431251 5 g Frasco de vidrio 5 g
10259273 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10052660 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 208590010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 128-13-2 | C24H40O4 | 392.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 128-13-2
Fórmula molecular C24H40O4
Peso molecular (g/mol) 392.58
Número MDL MFCD00003680
Clave InChI RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Sinónimo ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
PubChem CID 31401
ChEBI CHEBI:9907
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifications
Nombre del producto químico o material Ursodeoxycholic acid
Punto de fusión 200°C to 206°C
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 10074
Condición de rotación específica +60.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Rotación específica +58° to +62° (20°C, 589nm) (c=2, ethanol)
Nombre IUPAC ácido (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.57
Porcentaje de pureza ≥98.5% (Acid)
Forma física Solución