Learn More
Ácido ursocólico, TRC
Código de producto. 30010436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010436 10 mg 10 miligramos
30008610 25 mg 25 miligramos
30005189 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU84990010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2955-27-3
Fórmula molecular C24 H40 O5
Peso molecular (g/mol) 408.57
Sinónimo (3alpha,5beta,7beta,12alpha)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oic acid, 3alpha,7beta,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid, 3alpha,7beta,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha,7beta,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholanoic acid, 3alpha,7beta,12alpha-Trihydroxycholanic acid, 7-Epicholic acid, 7beta-Hydroxyisocholic acid, Ursocholic acid
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopententa[a]fenantrina-17-il]ácido pentanoico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ursocholic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.2876
Porcentaje de pureza >95%