Learn More
Ácido uroxánico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Uroxanic Acid |
| CAS | 508-37-2 |
| Fórmula molecular | C5H8N4O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,2-Bis[(aminocarbonyl)amino]propanedioic Acid, Bis[(aminocarbonyl)amino]-propanedioic Acid, Diureido-malonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N4O6/c6-3(14)8-5(1(10)11,2(12)13)9-4(7)15/h(H,10,11)(H,12,13)(H3,6,8,14)(H3,7,9,15) |
| SMILES | NC(=O)NC(NC(=O)N)(C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-bis(carbamoilamino)propanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 220.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0444 |