Learn More
Urolitina E, TRC
Código de producto. 30449921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30449921 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30449921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU84703025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urolithin E
CAS 1453297-45-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 H8 O6
Cantidad 25 mg
Sinónimo 3,4,8,10-Tetrahydroxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8O6/c14-5-3-7-10(9(16)4-5)6-1-2-8(15)11(17)12(6)19-13(7)18/h1-4,14-17H
SMILES Oc1cc(O)c2c(c1)C(=O)Oc3c(O)c(O)ccc23
Nombre IUPAC 3,4,8,10-tetrahidroxibenzo[c]cromen-6-ona
Peso molecular (g/mol) 260.199
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.032
Porcentaje de pureza >95