Learn More
Urolitina D, TRC
Código de producto. 30003661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003661 50 mg 50 miligramos
30007430 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU84702050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131086-98-1
Fórmula molecular C13H8O6
Peso molecular (g/mol) 260.2
Sinónimo 3,4,8,9-Tetrahydroxyurolithin, 3,4,8,9-Tetrahydroxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one
Nombre IUPAC 3,4,8,9-tetrahidroxibenzo[c]cromo-6-uno
SMILES OC(C(O)=C1O2)=CC=C1C3=CC(O)=C(C=C3C2=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urolithin D
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8O6/c14-8-2-1-5-6-3-9(15)10(16)4-7(6)13(18)19-12(5)11(8)17/h1-4,14-17H
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0321
Porcentaje de pureza >95%