Learn More
Éter tetrametílico de urolitina D, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Urolithin D Tetramethyl Ether |
| CAS | 146776-39-8 |
| Fórmula molecular | C17H16O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3,4,8,9-Tetramethoxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16O6/c1-19-12-6-5-9-10-7-13(20-2)14(21-3)8-11(10)17(18)23-15(9)16(12)22-4/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | O=C1OC2=C(C=CC(OC)=C2OC)C3=CC(OC)=C(OC)C=C31 |
| Nombre IUPAC | 3,4,8,9-tetrametoxi-6H-benzo[c]cromen-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 316.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.09 |