Learn More
Urolitina B, TRC
Product Code. 30010413
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Unit Size:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30010413 10 g 10 g
30007572 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30010413 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCU84700510G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1139-83-9
Fórmula molecular C13H8O3
Peso molecular (g/mol) 212.2
Sinónimo 3-Hydroxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, 2',4'-Dihydroxy-2-biphenylcarboxylic Acid δ-Lactone, 3-Hydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one, 3-Hydroxydibenzo-α-pyrone, 3-Hydroxyurolithin, 7-Hydroxy-3,4-benzocoumarin, NSC 94726
SMILES Oc1ccc2c(OC(=O)c3ccccc23)c1
Specifications
Nombre del producto químico o material Urolithin B
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8O3/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)16-12(10)7-8/h1-7,14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0473
Porcentaje de pureza >95%