Learn More
Urolitina A, TRC
Código de producto. 30006918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006918 10 mg 10 miligramos
30009263 5 mg 5 miligramos
30007143 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU84700010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1143-70-0
Fórmula molecular C13 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 228.2
Sinónimo 6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one, 3,8-dihydroxy- (9CI, ACI), 2-Biphenylcarboxylic acid, 2',4,4'-trihydroxy-, δ-lactone (7CI, 8CI), 3,8-Dihydroxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one (ACI), 2',7-Dihydroxy-3,4-benzocoumarin, 3,8-Dihydroxybenzo[c]chromen-6-one, 3,8-Dihydroxyurolithin, 3,8-Hydroxydibenzo-α-pyrone, Urolithin A
Nombre IUPAC 3,8-dihidroxibenzo[c]cromo-6-uno
SMILES Oc1ccc2c(OC(=O)c3cc(O)ccc23)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urolithin A
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8O4/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)17-13(16)11(9)5-7/h1-6,14-15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0423