Learn More
Urolithin A, MedChemExpress
Código de producto. 16492616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492616 25 mg 25 miligramos
16485827 5 mg 5 miligramos
16453098 10 mg 10 miligramos
16439656 50 mg 50 miligramos
16434396 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100599
MedChemExpress Urolithin A, a gut-microbial metabolite of ellagic acid, exerts anti-inflammatory, antiproliferative, and antioxidant properties. Urolithin A induces autophagy and apoptosis, suppresses cell cycle progression, and inhibits DNA synthesis.
Urolithin A, a gut-microbial metabolite of ellagic acid, exerts anti-inflammatory, antiproliferative, and antioxidant properties. Urolithin A induces autophagy and apoptosis, suppresses cell cycle progression, and inhibits DNA synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urolithin A
CAS 1143-70-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H8O4
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (131.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC(O)=CC=C2C3=CC=C(O)C=C3O1
Peso molecular (g/mol) 228.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2
Porcentaje de pureza 95.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death