Learn More
MedChemExpress Urocortin, rat
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 171543-83-2 |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 4707.26 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Urocortin (Rattus norvegicus)∣ Rat urocortin∣ |