Learn More
MedChemExpress Urocortin, human
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.43% |
| CAS | 176591-49-4 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 4696.24 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Urocortin (human)∣ Human urocortin∣ Human urocortin 1∣ Human urocortin I |