Learn More
Urocanic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16451189
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16451189 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16451189 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113008
MedChemExpress Urocanic acid, produced in the upper layers of mammalian skin, is a major absorber of ultraviolet radiation (UVR).
Urocanic acid, produced in the upper layers of mammalian skin, is a major absorber of ultraviolet radiation (UVR).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urocanic acid
CAS 104-98-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6N2O2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (362.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (14.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CN=CN1
Peso molecular (g/mol) 138.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death