Learn More
Ácido urocánico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10553591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10553591 5 g Frasco de vidrio 5 g
10206810 25 g Frasco de vidrio 25 g
10146683 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10553591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 228960050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104-98-3 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-98-3
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD00005203
Clave InChI LOIYMIARKYCTBW-UPHRSURJSA-N
Sinónimo urocanic acid, 4-imidazoleacrylic acid, trans-urocanic acid, urocaninic acid, imidazoleacrylic acid, 5-imidazoleacrylic acid, urocanate, imidazole-4-acrylic acid, 2e-3-1h-imidazol-4-yl acrylic acid, 3-1h-imidazol-4-yl-2-propenoic acid
PubChem CID 1549103
ChEBI CHEBI:30818
Nombre IUPAC ácido (Z)-3-(1H-imidazol-5-il)prop-2-enoico
SMILES C1=C(NC=N1)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urocanic acid
Punto de fusión 217.0°C to 220.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 25, 126
Índice Merck 10, 9691
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,,insoluble in ethanol,diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo