Learn More
URMC-099, MedChemExpress
Código de producto. 16495258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495258 10 mg 10 miligramos
16457977 5 mg 5 miligramos
16445926 100 mg 100 miligramos
16401477 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12599
MedChemExpress URMC-099 is an orally bioavailable and potent mixed lineage kinase type 3 (MLK3) (IC50=14 nM) inhibitor with with excellent blood-brain barrier penetration properties.
URMC-099 is an orally bioavailable and potent mixed lineage kinase type 3 (MLK3) (IC50=14 nM) inhibitor with with excellent blood-brain barrier penetration properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material URMC-099
CAS 1229582-33-5
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H27N5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (78.28 mM)
SMILES CN(CC1)CCN1CC(C=C2)=CC=C2C3=CN=C4C(C(C5=CC=C(NC=C6)C6=C5)=CN4)=C3
Peso molecular (g/mol) 421.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.54
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease