Learn More
Kartell Tanque de orina
Código de producto. 18018041
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
18018041 2,5 L paquete de 30
1 options
Código de producto. 18018041 Proveedor Kartell N.º de proveedor 0048100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    87.55€ / paquete de 30
    Ahorro 19.45€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Tanque apto para 24 horas de recolección de orina.
  • Para recolección de orina de 24 horas
  • Escala graduada de alta visibilidad.
  • Tapa de rosca y tapón para facilitar el muestreo.
  • Adaptado para contener una muestra biológica humana (orina) con el fin de realizar análisis diagnósticos de laboratorio.
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para recolección de muestras de orina de 24 horas
Color del tapón Blanco
Tipo de tapón Tapón de rosca
Desechables Un solo uso
Graduated Sí
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Volumen (métrico) 2,5 L