Learn More
Gilac™ Frasco de orina
Código de producto. 17988971
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17988971 2 L cada uno
1 options
Código de producto. 17988971 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G122421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.45€
    6.20€ / paquete de 1
    Ahorro 3.25€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
El recipiente para orina está graduado, es muy estable incluso cuando está vacío y se beneficia de una tapa de rosca. Fácil de limpiar.
  • Frasco de orina de 2 L.
  • Excelente durabilidad incluso en el ciclo de uso intensivo.
  • Tapa de rosca, bocal con graduación.
  • La ergonomía investigada del producto garantiza una limpieza óptima.
  • Apto para uso hospitalario.
  • El producto se puede desinfectar en un lavaplatos.
Especificaciones
Tipo de producto Urinario
Color Transparente
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Desechables Reutilizables
Graduado Sí
Volumen (imperial) 0,5 gal
Volumen (métrico) 2 L