Learn More
Kartell™ Vaso para orina con tapón de rosca rojo
Código de producto. 15325638
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15325638 200 mL paquete de 200
1 options
Código de producto. 15325638 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0564400
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con poliestireno para ofrecer claridad y durabilidad. El vaso para orina Kartell™ con tapón de rosca rojo proporciona una solución superior para la recogida, almacenamiento y transporte de orina.
  • Con marcado CE y aprobado por la IVD
  • Fabricadas con polipropileno
  • Un vaso, envasado individualmente
  • Diámetro de 66 mm
  • Altura de 95 mm
  • Subdivisiones de 25 ml
Especificaciones
Color del tapón Rojo
Tipo de tapón Tapón de rosca
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad CE/IVD
Volumen (métrico) 200 mL