Learn More
Kartell™ Frasco para muestreo de orina
Código de producto. 10284694
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10284694 2500 mL paquete de 30
1 options
Código de producto. 10284694 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0048200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    98.39€ / paquete de 30
    Ahorro 80.61€
    45% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado en polietileno para mayor durabilidad. El frasco para muestras de orina Kartell™ proporciona una solución superior para el muestreo, el almacenamiento y el transporte de orina.
  • Con marcado CE y aprobado por la IVD
  • Hecho de polipropileno
  • Incluye tapón para facilitar el muestreo
  • Graduación en 100 ml
Especificaciones
Tipo de producto Frasco de orina
Tipo de tapón Tapón de rosca
Material Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Para facilitar el muestreo
Graduaciones 2500 mL
Altura (métrico) 250 mm
N.° por paquete 1 unidad
Volumen (métrico) 2500 mL