Learn More
BRAND™ Vaso de precipitados para orina
Código de producto. 10585982 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
125 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10585982 125 ml paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10585982 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 758900
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para la manipulación higiénica e inodora de muestras de orina
  • Vaso de precipitados de polipropileno
  • Tapón a presión de polietileno
  • Para la manipulación higiénica e inodora de muestras de orina
  • La tapa se sella de un modo sencillo al presionarse
  • Fácil de usar: simplemente corte la punta de la boquilla integrada e introduzca la tira reactiva
  • Marcado CE de conformidad con la Directiva IVD 98/79 CE
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color del tapón Red
    Tipo de tapón Tapón rojo de polietileno a presión
    Graduated Sí
    Material Polipropileno
    Material del cierre Polietileno
    Volumen (métrico) 125 ml