Learn More
MedChemExpress Uridine triphosphate
Código de producto. 16465086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16465086 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16465086 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY107372
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Uridine triphosphate (UTP;Uridine 5'-triphosphate) is a nucleotide that regulates the functions of the pancreas in endocrine and exocrine secretion, proliferation, channels, transporters, and intracellular signaling under normal and disease states.
Especificaciones
Peso molecular 484.14 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98.0%
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 150 mg/mL (309.83 mM)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 63-39-8
Sinónimo UTP∣ Uridine 5'-triphosphate