Learn More
MedChemExpress Uridine
Código de producto. 16462276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462276 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16462276 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB1449
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Uridine (β-Uridine) is a glycosylated pyrimidine-analog containing uracil attached to a ribose ring (or more specifically, aribofuranose) via a β-N1-glycosidic bond.
Especificaciones
Peso molecular 244.2 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 99.96%
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (409.50 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (204.75 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 58-96-8
Sinónimo β-Uridine