Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5'-Trifosfato de uridina, sal trisódica, hidrato, 90 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate |
| Punto de fusión | >140.0°C |
| CAS | 19817-92-6 |
| Color | Blanco |
| pH | 3.0 to 5.0 (0.5% aq. soln.) |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 g |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Pérdida por secado | 8% max. (105°C, 5 hrs) |
| Mostrar más |