Learn More
5'Trifosfato de uridina, sal trisódica, hidrato, 90 %; Thermo Scientific™
Código de producto. 15895478 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15895478 10 g Frasco de plástico 10 g
15805488 100 mg Frasco de plástico 100 miligramos
15885478 1 g Frasco de plástico 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15895478 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J23160.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19817-92-6
Fórmula molecular C9H12N2Na3O15P3
Peso molecular (g/mol) 550.09
Número MDL MFCD11045990
Clave InChI MMJGIWFJVDOPJF-ZKGVITBDNA-K
Sinónimo uridine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, uridine 5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, trisodium uridine 5'-triphosphate dihydrate, 550.0866 anhydrous, c9h12n2na3o15p3.xh2o, uridine 5'-tetrahydrogen triphosphate , sodium salt, hydrate 1:3:2, trisodium dihydrate utp trianion, sodium 5'-o-hydroxyphosphinato oxy phosphinato oxy phosphinato uridine hydrate 3:1:2, trisodium, 2r,3s,4r,5r-5-2,4-dioxopyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl hydrogen phosphate, dihydrate, uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
PubChem CID 131675549
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine-5'-triphosphate trisodium salt hydrate
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 10 g
Beilstein 3585234
Nombre IUPAC Trisodio;(2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopirimidin-1-il)-5--[[hidroxi-[hidroxi(fosfonooxi)fosforil]oxifosforil]oximetil]oxolano-3,4-diolato
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.09 (anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥90%
Envase Frasco de plástico