Learn More
5'Trifosfato de uridina, sal trisódica, hidrato, 90 %; Thermo Scientific™
Código de producto. 15805488 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15805488 100 mg Frasco de plástico 100 miligramos
15885478 1 g Frasco de plástico 1 g
15895478 10 g Frasco de plástico 10 g
3 options
Código de producto. 15805488
Marca: Thermo Scientific J23160.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19817-92-6
Fórmula molecular C9H12N2Na3O15P3
Peso molecular (g/mol) 550.09
Número MDL MFCD11045990
Clave InChI MMJGIWFJVDOPJF-ZKGVITBDNA-K
Sinónimo uridine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, uridine 5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, trisodium uridine 5'-triphosphate dihydrate, 550.0866 anhydrous, c9h12n2na3o15p3.xh2o, uridine 5'-tetrahydrogen triphosphate , sodium salt, hydrate 1:3:2, trisodium dihydrate utp trianion, sodium 5'-o-hydroxyphosphinato oxy phosphinato oxy phosphinato uridine hydrate 3:1:2, trisodium, 2r,3s,4r,5r-5-2,4-dioxopyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl hydrogen phosphate, dihydrate, uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
PubChem CID 131675549
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine-5'-triphosphate trisodium salt hydrate
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 mg
Beilstein 3585234
Nombre IUPAC Trisodio;(2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopirimidin-1-il)-5--[[hidroxi-[hidroxi(fosfonooxi)fosforil]oxifosforil]oximetil]oxolano-3,4-diolato
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.09 (anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥90%
Envase Frasco de plástico